Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111225-1G OR111225-5G
APOSOR111225-1GEA 0 DKK
APOSOR111225-1G APOSOR111225-5G
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Ethyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacetate
Formel: C₁₂H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11976475
CAS-nummer: 69999-18-4