[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111217-10G OR111217-5G
APOSOR111217-10GEA 0 DKK
APOSOR111217-10G APOSOR111217-5G
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Formel: C₈H₆ClNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16835766
CAS-nummer: 18527-22-5