N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111214-10G OR111214-1G OR111214-5G
APOSOR111214-10GEA 0 DKK
APOSOR111214-10G APOSOR111214-1G APOSOR111214-5G
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Formel: C₁₀H₁₂BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02637614
CAS-nummer: 119416-26-1