1-(1-Adamantyl)ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111208-10G OR111208-1G OR111208-5G
APOSOR111208-10GEA 0 DKK
APOSOR111208-10G APOSOR111208-1G APOSOR111208-5G
1-(1-Adamantyl)ethanol
1-(1-Adamantyl)ethanol
Formel: C₁₂H₂₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01321095
CAS-nummer: 26750-08-3