Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111201-1G OR111201-5G
APOSOR111201-1GEA 785 DKK
APOSOR111201-1G APOSOR111201-5G
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈BrNO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22383758
CAS-nummer: 141778-85-0