N,N-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111194-10G OR111194-1G OR111194-5G
APOSOR111194-10GEA 0 DKK
APOSOR111194-10G APOSOR111194-1G APOSOR111194-5G
N,N-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N,N-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Formel: C₄H₈N₄S
MDL Number: MFCD18805198
CAS-nummer: 72269-96-6