tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111193-1G OR111193-5G
APOSOR111193-1GEA 0 DKK
APOSOR111193-1G APOSOR111193-5G
tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉N₅O₂S
Molekylvægt: 285.366 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24469692
CAS-nummer: 244201-29-4