tert-Butyl 4-(3-cyanobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111185-10G OR111185-1G OR111185-5G
APOSOR111185-10GEA 0 DKK
APOSOR111185-10G APOSOR111185-1G APOSOR111185-5G
tert-Butyl 4-(3-cyanobenzyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3-cyanobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16620852
CAS-nummer: 203047-35-2