Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111144-1G OR111144-5G
APOSOR111144-1GEA 1700 DKK
APOSOR111144-1G APOSOR111144-5G
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₉BrN₂O₂
Smeltepunkt: 131…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11054303
CAS-nummer: 6076-14-8