N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111139-10G OR111139-1G OR111139-5G
APOSOR111139-10GEA 0 DKK
APOSOR111139-10G APOSOR111139-1G APOSOR111139-5G
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
Formel: C₁₈H₂₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28987629
CAS-nummer: 38630-89-6