2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111137-5G
OR111137-10G
OR111137-1G
APOSOR111137-5GEA
0
DKK
APOSOR111137-5G
APOSOR111137-10G
APOSOR111137-1G
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
Formel:
C₁₃H₁₇Cl₂NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00439054 CAS-nummer: 212392-34-2 |