N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111135-1G OR111135-5G
APOSOR111135-1GEA 0 DKK
APOSOR111135-1G APOSOR111135-5G
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Formel: C₁₅H₂₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15524847
CAS-nummer: 207619-50-9