Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111132-1G OR111132-250MG
APOSOR111132-1GEA 1750 DKK
APOSOR111132-1G APOSOR111132-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09994637
CAS-nummer: 136117-70-9