Methyl 2-naphthylacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-(naphthalen-2-yl)acetate
OR111126-1G OR111126-5G
APOSOR111126-1GEA 1530 DKK
APOSOR111126-1G APOSOR111126-5G
Methyl 2-naphthylacetate
Methyl 2-naphthylacetate
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molekylvægt: 200.233 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263745
CAS-nummer: 2876-71-3