1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111114-1G OR111114-5G
APOSOR111114-1GEA 915 DKK
APOSOR111114-1G APOSOR111114-5G
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00444400
CAS-nummer: 20857-92-5