N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111112-1G OR111112-5G
APOSOR111112-1GEA 447 DKK
APOSOR111112-1G APOSOR111112-5G
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Molekylvægt: 194.187 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00229078
CAS-nummer: 7291-01-2