3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111104-1G OR111104-5G
APOSOR111104-1GEA 654 DKK
APOSOR111104-1G APOSOR111104-5G
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263248
CAS-nummer: 114086-30-5