6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111102-1G OR111102-250MG
APOSOR111102-1GEA 1750 DKK
APOSOR111102-1G APOSOR111102-250MG
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Formel: C₈H₃Br₂ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28954638
CAS-nummer: 1858241-98-1