2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethanone
OR111097-1G OR111097-250MG
APOSOR111097-1GEA 1920 DKK
APOSOR111097-1G APOSOR111097-250MG
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Formel: C₁₀H₉BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08444468
CAS-nummer: 151427-19-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III