4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111089-1G OR111089-250MG
APOSOR111089-1GEA 2570 DKK
APOSOR111089-1G APOSOR111089-250MG
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
Formel: C₄HCl₂IN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22207084
CAS-nummer: 1266105-16-1