N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine-1-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111081-1G OR111081-5G OR111081-10G
APOSOR111081-1GEA 0 DKK
APOSOR111081-1G APOSOR111081-5G APOSOR111081-10G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine-1-carboxamide
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine-1-carboxamide
Formel: C₁₂H₁₅ClN₄O₃
MDL Number: MFCD28347982
CAS-nummer: 1858255-73-8