(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111076-10G OR111076-1G OR111076-5G
APOSOR111076-10GEA 6490 DKK
APOSOR111076-10G APOSOR111076-1G APOSOR111076-5G
(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00228728
CAS-nummer: 27143-09-5