4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111052-1G OR111052-5G
APOSOR111052-1GEA 872 DKK
APOSOR111052-1G APOSOR111052-5G
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈INO₂S
Molekylvægt: 297.113 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11647536
CAS-nummer: 134283-64-0