N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111049-10G OR111049-1G OR111049-5G
APOSOR111049-10GEA 4570 DKK
APOSOR111049-10G APOSOR111049-1G APOSOR111049-5G
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00175088
CAS-nummer: 72806-65-6