3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111032-1G OR111032-5G
APOSOR111032-1GEA 0 DKK
APOSOR111032-1G APOSOR111032-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09927536
CAS-nummer: 857284-22-1