2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111028-10G OR111028-1G OR111028-5G
APOSOR111028-10GEA 7050 DKK
APOSOR111028-10G APOSOR111028-1G APOSOR111028-5G
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₁₃H₉N₃OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00113288
CAS-nummer: 119426-82-3