Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111019-1G OR111019-5G
APOSOR111019-1GEA 1490 DKK
APOSOR111019-1G APOSOR111019-5G
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Formel: C₁₃H₁₆O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12417043
CAS-nummer: 58335-85-6