1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111018-1G OR111018-5G
APOSOR111018-1GEA 1490 DKK
APOSOR111018-1G APOSOR111018-5G
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
Formel: C₁₆H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12638339
CAS-nummer: 36808-17-0