Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111015-1G OR111015-5G
APOSOR111015-1GEA 1120 DKK
APOSOR111015-1G APOSOR111015-5G
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₈H₁₀O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025317
CAS-nummer: 14282-79-2