1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11101-1G OR11101-500MG
APOSOR11101-1GEA 763 DKK
APOSOR11101-1G APOSOR11101-500MG
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Formel: C₁₃H₈Cl₄N₂O
Smeltepunkt: 281…282 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00171464
CAS-nummer: 4300-43-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III