1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111003-1G OR111003-100MG OR111003-5G
APOSOR111003-1GEA 985 DKK
APOSOR111003-1G APOSOR111003-100MG APOSOR111003-5G
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Formel: C₉H₁₁BrS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20484423
CAS-nummer: 70398-89-9