1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110999-1G OR110999-10G OR110999-5G
APOSOR110999-1GEA 0 DKK
APOSOR110999-1G APOSOR110999-10G APOSOR110999-5G
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02940746
CAS-nummer: 132993-20-5