N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110981-1G OR110981-5G
APOSOR110981-1GEA 1490 DKK
APOSOR110981-1G APOSOR110981-5G
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formel: C₁₄H₁₄BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11607780
CAS-nummer: 1082875-57-7