3-(Dimethylamino)-1-thien-2-ylprop-2-en-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one
OR110972-1G OR110972-5G OR110972-25G
APOSOR110972-1GEA 317 DKK
APOSOR110972-1G APOSOR110972-5G APOSOR110972-25G
3-(Dimethylamino)-1-thien-2-ylprop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-thien-2-ylprop-2-en-1-one
Formel: C₉H₁₁NOS
Molekylvægt: 181.255 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172112
CAS-nummer: 34772-98-0