1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110970-1G OR110970-250MG
APOSOR110970-1GEA 1750 DKK
APOSOR110970-1G APOSOR110970-250MG
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Formel: C₈H₄N₂O
Molekylvægt: 144.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16817443
CAS-nummer: 132227-01-1