5-Ethoxy-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110956-1G OR110956-5G
APOSOR110956-1GEA 164 DKK
APOSOR110956-1G APOSOR110956-5G
5-Ethoxy-2-nitroaniline
5-Ethoxy-2-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
Molekylvægt: 182.177 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01830799
CAS-nummer: 27076-16-0