Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110954-1G OR110954-250MG
APOSOR110954-1GEA 4970 DKK
APOSOR110954-1G APOSOR110954-250MG
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Molekylvægt: 195.215 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00230584
CAS-nummer: 86818-19-1