Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110951-1G OR110951-5G OR110951-250MG
APOSOR110951-1GEA 436 DKK
APOSOR110951-1G APOSOR110951-5G APOSOR110951-250MG
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₁NO₅
Molekylvægt: 225.198 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00224669
CAS-nummer: 183380-81-6