Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110908-1G OR110908-5G
APOSOR110908-1GEA 1430 DKK
APOSOR110908-1G APOSOR110908-5G
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈BrClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28040507
CAS-nummer: 1823331-46-9