4-Chloro-N-(2-methyl-3-nitrophenyl)butanamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110900-10G OR110900-1G OR110900-5G
APOSOR110900-10GEA 0 DKK
APOSOR110900-10G APOSOR110900-1G APOSOR110900-5G
4-Chloro-N-(2-methyl-3-nitrophenyl)butanamide
4-Chloro-N-(2-methyl-3-nitrophenyl)butanamide
Formel: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07629628
CAS-nummer: 133053-93-7