Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110892-1G OR110892-5G OR110892-10G
APOSOR110892-1GEA 872 DKK
APOSOR110892-1G APOSOR110892-5G APOSOR110892-10G
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00266189
CAS-nummer: 118509-96-9