3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110891-1G
OR110891-5G
APOSOR110891-1GEA
0
DKK
APOSOR110891-1G
APOSOR110891-5G
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Formel:
C₁₂H₁₉N₃ Molekylvægt: 205.299 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06804545 CAS-nummer: 198281-55-9 |