3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR110878-1G OR110878-5G OR110878-250MG
APOSOR110878-1GEA 1530 DKK
APOSOR110878-1G APOSOR110878-5G APOSOR110878-250MG
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Formel: C₆H₅NOS
Kogepunkt: 72…74 °C (0,1 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24052834
CAS-nummer: 57059-18-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III