5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110861-1G OR110861-250MG
APOSOR110861-1GEA 2350 DKK
APOSOR110861-1G APOSOR110861-250MG
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole
Formel: C₇H₄N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973596
CAS-nummer: 7748-59-6