5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110852-1G OR110852-500MG
APOSOR110852-1GEA 2730 DKK
APOSOR110852-1G APOSOR110852-500MG
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Formel: C₇H₈BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16104416
CAS-nummer: 179055-22-2