8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110849-1G OR110849-5G
APOSOR110849-1GEA 1180 DKK
APOSOR110849-1G APOSOR110849-5G
8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₄BrClO₄
Smeltepunkt: 236…238 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03406937
CAS-nummer: 213749-64-5