(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR110842-1G OR110842-250MG
APOSOR110842-1GEA 7500 DKK
APOSOR110842-1G APOSOR110842-250MG
(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09030793
CAS-nummer: 410547-37-4