2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110837-1G OR110837-250MG OR110837-5G
APOSOR110837-1GEA 3930 DKK
APOSOR110837-1G APOSOR110837-250MG APOSOR110837-5G
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
Formel: C₈H₉BrN₂O
Molekylvægt: 229.074 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16619606
CAS-nummer: 1379302-91-6