4-(4-Bromophenyl)-1-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110811-1G OR110811-250MG
APOSOR110811-1GEA 3220 DKK
APOSOR110811-1G APOSOR110811-250MG
4-(4-Bromophenyl)-1-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
4-(4-Bromophenyl)-1-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂BrN₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074539
CAS-nummer: 1427460-86-3