Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110806-1G OR110806-250MG
APOSOR110806-1GEA 3930 DKK
APOSOR110806-1G APOSOR110806-250MG
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22370023
CAS-nummer: 1355170-90-9